missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Albendazol-2-aminosulfon D3-Hydrochlorid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Albendazole-2-amino-sulphone-D3 Hydrochloride |
| CAS | 1435902-07-0 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Acetonitrile |
| Summenformel | C10 D3 H10 N3 O2 S . Cl H |
| Menge | 1 mL |
| Synonym | Albendazole-2-aminosulfone D3 (Propyl-3,3,3 D3) Hydrochloride, 5-(3,3,3-Trideuteriopropylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine hydrochloride, Albendazole-2-aminosulfone D3 hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13N3O2S.ClH/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8;/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13);1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])CCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1 |
| IUPAC-Name | 5-(3,3,3-Trideuteriopropylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 278.774 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?