Learn More
Albendazolsulfon, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15463327
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Albendazol wird derzeit für die chemotherapeutische Behandlung von AE verwendet. Albendazolsulfon wird als auf den Skolex wirkendes Agens bei Hydatidenzysten (in vitro) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Stor:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Albendazole sulfone
CAS 75184-71-3
Schmelzpunkt 290°C to 292°C
Summenformel C12H15N3O4S
MDL-Nummer MFCD00600775
Menge 1 g
Synonym albendazole sulfone, unii-1uic88380g, methyl 5-propylsulfonyl 2-benzimidazolecarbamate, methyl 5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-yl carbamate, methyl-5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-yl carbamate, 5-propylsulfonyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, methyl 6-propylsulfonyl-1h-benzo d imidazol-2-yl carbamate, methyl n-5-propane-1-sulfonyl-1h-1,3-benzodiazol-2-yl carbamate, 2-benzimidazolecarbamic acid, 5-propylsulfonyl-, methyl ester
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,and methanol.
InChI-Schlüssel CLSJYOLYMZNKJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
IUPAC-Name Methyl N-(6-Propylsulfonyl-1H-Benzimidazol-2-yl)Carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 297.33
PubChem CID 53174
ChEBI CHEBI:80620
Formelmasse 297.33