Learn More
Gibco™ AlbuMAX™ II Lipidreiches BSA
AlbuMAX™ II Lipidreiches BSA
Marke: Gibco™ 11021029
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Lipidreiches Rinderserumalbumin für Zellkulturen. Es ist chromatographisch gereinigt und hat einen IgG-Gehalt <=1.0 %.Herkunft:
Neuseeland
Spezifikation
Store in refrigerator (2–8°C). | |
AlbuMAX™, Gibco® | |
25 g | |
Room Temperature |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.