Learn More
Albumin, Ei, Pulver, gereinigt, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15577834 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15577834 500 g Poly-Flasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15577834 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 044001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 9006-50-2
Summenformel C6H8N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 172.14
InChI-Schlüssel QCVGEOXPDFCNHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tridodeoylamin
PubChem CID 25022239
IUPAC-Name 5,5-Dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-carboxamid
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)O1)C(=O)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Albumin, Ei
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
Güte Gereinigt
Physikalische Form Pulver