Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumin vom Rind/Fraktion V, für Biochemistrie, pH 7.0
Catalog Number p-7203408
48.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9048-46-8
MFCD00145743
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9048-46-8
MFCD00145743
Albumin, Rinderserum (BSA), CAS-Nr. 9048-46-8, ist ein kleines, stabiles Biomolekül, das aus Rinderblut gewonnen wird und eine breite Anwendung in Biochemie, Immunchemie, Pharmakokinetik und Zellkulturstudien bietet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Albumin, Rinderserum (BSA) ist als lyophilisiertes Pulver ohne Protease erhältlich und kann bei 2-8 °C stabil gelagert werden.
  • Es besteht aus 583 Aminosäureresten und hat 66,5 kDa Molekülmasse.
Anwendungen
  • BSA wird als Proteinstandard in Quantifizierungsassays wie dem Bradford-Proteinassay verwendet.
  • Es wird zur Stabilisierung von Enzymen in Restriktionsaufschlüssen in molekularbiologischen Experimenten verwendet.
  • Es ist ein Blockierungsmittel in Immunblots, wodurch das Signal-Rausch-Verhältnis durch das Quenchen unspezifischer immunchemischer Reaktionen erhöht wird
  • BSA ist ein Nährstoff und wird als Ergänzungsstoff in Zellkulturmedien und mikrobiellen Kulturmedien verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Albumine Bovine/Fraction V
Farbe Beige-Gelb
Prozentgehaltsbereich 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis])
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver