Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumin vom Rind/Fraktion V, für Biochemistrie, pH 7.0
Catalog Number p-4599883
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9048-46-8
MFCD00145743
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9048-46-8
MFCD00145743
Rinderalbumin/Fraktion V (CAS-Nr. 9048-46-8) auch als Rinderserumalbumin (BSA) bekannt, ist ein von Kühen gewonnenes Serumalbuminprotein.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Rinderalbumin/Fraktion V ist ein Serumalbuminprotein, das häufig in Laborexperimenten wie z. B. Enzym-Linked Immunosorbent-Assays (ELISAs), Immunblots und Untersuchungen zu Immunhistochemie bzw. -fluoreszenz zum Einsatz kommt.
Anwendungen
  • Rinderalbumin/Fraktion V weist vor allem dann eine Blockieraktivität auf, wenn kaseinempfindliche Antikörper einschließlich phosphospezifischer Antikörper verwendet werden.
  • In genetischen Untersuchungen lässt sich diese Verbindung zum Intensivieren von Polymerase-Kettenreaktionen (PCR) aus Templates mit niedrigem Reinheitsgrad einsetzen.
  • Diese Verbindung ist nützlich für die Stabilisierung von Enzymen während der Lagerung und auch für enzymatische Reaktionen, bei denen das Fehlen von Nukleasen von entscheidender Bedeutung ist.
  • In In-vitro-Kulturen wurde Rinderalbumin/Fraktion V insbesondere dann als Nährstoff in Zellen- und Mikrobenkulturen eingesetzt, wenn Medien ohne Serum verwendet werden.
  • Kommt häufig als Proteinstandard zum Einsatz, um Kalibrierungskennlinien für mehrere Laborexperimente zu generieren.
  • Rinderalbumin/Fraktion V ist ein kleines Protein, das häufig in der Immunhistochemie zum Blockieren unspezifischer Bereiche dient.Das Binden dieser Verbindung an unspezifische Bindungsstellen erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Bindung von Antikörpern nur an den interessierenden Bereich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Albumine Bovine/Fraction V
Farbe Beige-Gelb
Prozentgehaltsbereich 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis])
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver