Learn More
Albuterol-d4, TRC
Artikelnummer. 30312072
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312072 1 mg 1 Milligramm
30318317 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30312072 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5145031MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Albuterol-d4
CAS 2517375-34-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C13H17D4NO3
Menge 1 mg
Synonym α1-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol-d4, Salbutamol-d4
InChI-Formel InChI=1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3/i7D,8D2,12D
SMILES OC1=CC=C(C(C([2H])NC(C)(C)C)([2H])O)C=C1C([2H])([2H])O
IUPAC-Name 4-[2-(tert-butylamino)-1,2-dideuterio-1-Hydroxyethyl]-2-[Dideuterio(Hydroxy)methyl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 243.34
Reinheit (%) >95