Learn More
Alkohol, wasserfrei, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Catalog Number p-5383232
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Poly-Flasche
64-17-5
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
702
CHEBI:16236
Methanol
CO
64-17-5
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
702
CHEBI:16236
Methanol
CO
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Für histologische Anwendungen; HINWEIS: Nur für Zwecke ohne Kraftstoff
Chemischer Name oder Material Alkohol
Namenshinweis Anhydrisch
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Menge 4 l
Flammpunkt 13.00 °C (55.4 °F)
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 0.79 kg
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.