missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alcohol dehydrogenase 1B Antibody (OTI4F12), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30157782
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30157782 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30157782 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP270092CL1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

alcohol dehydrogenase 1B Monoclonal antibody specifically detects alcohol dehydrogenase 1B in Canine,Human,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen alcohol dehydrogenase 1B
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4F12
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ADH, beta subunit, ADH2alcohol dehydrogenase 1B, alcohol dehydrogenase 1B (class I), beta polypeptide, alcohol dehydrogenase 2 (class I), beta polypeptide, Alcohol dehydrogenase subunit beta, aldehyde reductase, DKFZp686C06125, EC 1.1.1, EC 1.1.1.1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human ADH1B (NP_000659) produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 125
Zielspezies Canine, Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.