missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALDH2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18277142 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18277142 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18277142 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP152051

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

ALDH2 Polyclonal specifically detects ALDH2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ALDH2
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.03 - 0.1 ug/mL, Peptide ELISA Detection limit 1:8000
Zusammensetzung Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_000681.2
Gen-Alias acetaldehyde dehydrogenase 2, aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial), aldehyde dehydrogenase, mitochondrial, ALDH class 2, ALDH-E2, ALDHI, ALDM, EC 1.2.1, EC 1.2.1.3, liver mitochondrial ALDH, MGC1806, nucleus-encoded mitochondrial aldehyde dehydrogenase 2
Gensymbole ALDH2
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence C-DETQFKKILGYIN corresponding to internal region according to NP_000681.2.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 217
Testspezifität Cross reacts with Human, Mouse and Rat. Expected from sequence similarity: Dog, Cow and Pig.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.