Learn More
Invitrogen™ Humanes ALDH3 A2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP0723
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15308940
  • 130.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Aldh3A2 synthetisches Peptid, PEP-0723, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem Aldh3A2 überein. PEP-0723 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20603 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
224
gereinigt
Humanes ALDH3A2
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
P51648
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
ALDH3A2
0.02 % Natriumazid
50 μ g
PBS