Learn More
ALDH3B2 Monoclonal Antibody (3E6), Invitrogen™
Beschreibung
Peptide Sequence: MKDEPRSTNL FMKLDSVFIW KEPFGLVLII APWNYPLNLT LVLLVGALAA GSCVVLKPSE ISQGTEKVLA EVLPQYLDQS CFAVVLGGPQ ETGQLLEHKL DYIFFTGSPR VGKIVMTAAT KHLTPVTLEL GGKNPCYVDD NCDPQTVANR VAWFCYFNAG QTCVAPDYVL CSPEMQERLL PALQSTITRF YGDDPQSSPN LGRIINQKQF QRLRALLGCG RVAIGGQSNE SDRYIAPTVL VDVQETEPVM QEEIFGPILP IVNVQSVDEA IKFINWQEKP LALYAFSNSS QVVNQMLERT SSGSFGGNEG FTYISLLSVP FGGVGHSGMG RYHGKFTFDT FSHHRTCLLA PSGLEKLKEI HYPPYTDWNQ QLLRWGMGSQ SCTLL
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ALDH3B2 |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 3E6 |
| Konzentration | 0.2-1.0 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Gen | ALDH3B2 |
| Gen-Zugriffsnummer | P48448 |
| Gen-Alias | ALDH8, acetaldehyde dehydrogenase 8, aldehyde dehydrogenase 8, aldehyde dehydrogenase family 3 member B2 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.