Learn More
Aldicarb-d3-Sulfon, TRC
Artikelnummer. 30319954
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30319954 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319954 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA51466210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aldicarb-sulfone D3 (N-methyl D3)
CAS 1795135-15-7
Summenformel C7 H14 N2 O4 S
Menge 10 mg
Synonym Aldicarb-sulfone D3, [(2-Methyl-2-methylsulfonylpropylidene)amino] N-(trideuteriomethyl)carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/i3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)(=O)C
IUPAC-Name [(2-Methyl-2-methylsulfonylpropyliden)amino] N-(trideuteriomethyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 225.28
Formelmasse 225.0863