Learn More
Abnova™ ALDOB (Human) Recombinant Protein
Beschreibung
- Sequence: MAHRFPALTQEQKKELSEIAQSIVANGKGILAADESVGTMGNRLQRIKVENTEENRRQFREILFSVDSSINQSIGGVILFHETLYQKDSQGKLFRNILKEKGIVVGIKLDQGGAPLAGTNKETTIQGLDGLSERCAQYKKDGVDFGKWRAVLRIADQCPSSLPIQENANALARYASICQQNGLVPIVEPEVIPDGDHDLEHCQYVTEKVLAAVYKALNDHHVYLEGTLLKPNMVTAGHACTKKYTPEQVAMATVTALHRTVPAAVPGICFLSGGMSEEDATLNLNAINLCPLPKPWKLSFSGVARLQTRRQPRRLL
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AAH29399 |
| Gen-ID (Entrez) | 229 |
| Name | aldolase B, fructose-bisphosphate |
| Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
| Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Menge | 10 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gensymbol | ALDOB |
| Spezies | Wheat Germ (in vitro) |
| Proteinmarkierung | GST |
| Mehr anzeigen |