Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aldosteron, 98 %
Catalog Number 10195493
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
52-39-1
C21H28O5
360.45
MFCD00051136
PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
aldosterone, electrocortin, aldocortin, aldocorten, aldocortene, +-aldosterone, elektrocortin, d-aldosterone, reichstein x, 18-oxocorticosterone
5839
CHEBI:27584
(8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-13-carbaldehyd
CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4C(=O)CO)C=O)O
52-39-1
C21H28O5
360.45
MFCD00051136
PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
aldosterone, electrocortin, aldocortin, aldocorten, aldocortene, +-aldosterone, elektrocortin, d-aldosterone, reichstein x, 18-oxocorticosterone
5839
CHEBI:27584
(8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-13-carbaldehyd
CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4C(=O)CO)C=O)O
Aldosteron (CAS-Nr. 52-39-1), ist ein von der Nebennierenrinde ausgeschüttetes Hormon, das durch Erhöhung der renalen Retention der Natrium- und Kaliumausscheidung den Elektrolyt- und Wasserhaushalt reguliert.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
Aldosteron ist ein Pregnan-basiertes steroidales Hormon, das durch den äußeren Abschnitt (Zona glomerulosa) der Nebennierenrinde in der Nebennierendrüse durch die Wirkung von Aldosteron-Synthase (CYP11B2) gebildet wird.
Es moduliert den Elektrolyt und Wasserhaushalt durch Erhöhung der renalen Retention von Natrium- und Kaliumausscheidung.
Anwendungen
Aldosteron bindet an Mineralocorticoidrezeptoren (MR; NR3C2) und MR-Aldosteronkomplexe, die die Expression von Genen regulieren, die an der Retention von Natrium, Sekretion von Kalium und Wasserresorption beteiligt sind, was zu einem Blutdruckanstieg führt.
In vitro ist es über die Aktivierung der Wnt/β-Catenin-Signalübertragung in den Podozyten an der Pathogenese der fettleibigkeitsbedingten Glomerulopathie beteiligt.
Aldosteron kommt in Kombination mit Salz zum Einsatz, um bei Mäusen eine Nierenschädigung zu induzieren.
Es wird zur Stimulierung der primären, sinusförmigen Endothelzellen der Leber verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Aldosterone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 6.0% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Beilstein 08, IV, 3491
Merck Index 15, 218
Spezifischer Drehzustand + 155.00 (20.00°C c=0.1,CHCl3)
Spezifische Drehung +150° to +162° (20°C, 589nm) (c=0.1, CHCl3)
Formelmasse 360.45
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
Physikalische Form Kristallpulver