Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 5-SDP Ester (Alexa Fluor™ 488 Sulfodichlorophenol Ester)
Alexa Fluor™ 488 5-SDP-Ester (Alexa Fluor™ 488 Sulfodichlorphenolester)
Marke: Molecular Probes™ A30052
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01050kg
Beschreibung
Der SDP (Sulfodicholorphenol)-Ester ist der hydrolytisch stabilste aminreaktive Anteil, der von Invitrogen derzeit erhältlich ist. Konjugate, die mit dem Alexa Fluor™ 488 5-SDP-Ester hergestellt werden, stellen eine ebenso starke Amidbindung zwischen dem Farbstoff und der zu untersuchenden Verbindung her wie Succinimidyl (SE oder NHS)- und Tetrafluorphenyl (TFP)-Ester, haben aber eine bessere Stabilität in Wasser und Puffern. SDP-Ester ermöglichen daher im Vergleich zu NHS- und TFP-Estern potenziell eine bessere Kontrolle und Konsistenz bei diesen Reaktionen.Spezifikation
1 mg | |
Tiefgekühlt (bei -5 bis -30 °C), vor Licht geschützt lagern. | |
Raumtemperatur | |
Alexa Fluor™ 488 | |
Alexa Fluor™ |
Sulfodichlorphenolester | |
Amin | |
Aktiv-Ester, SDP-Ester | |
Alexa Fluor Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.