Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 568 NHS Ester (Succinimidyl Ester)
Alexa Fluor™ 568 NHS-Ester (Succinimidylester)
Marke: Molecular Probes™ A20103
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Alexa Fluor™ 568 ist ein heller orangefarbener Farbstoff. Der Farbstoff Alexa Fluor™ 568, der für eine stabile Signalerzeugung in der Bildgebung und Durchflusszytometrie verwendet wird, ist wasserlöslich und im Bereich von pH 4 bis 10 pH-unempfindlich. Zusätzlich zu reaktiven Farbstoffformulierungen bieten wir den Alexa Fluor™ 568 Farbstoff konjugiert mit einer Vielzahl von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Tracersubstanzen und Amplifikationssubstraten, die für die Markierung und Detektion von Zellen optimiert wurden an (Weitere Infos).Der NHS-Ester (oder Succinimidylester) von Alexa Fluor™ 568 ist die am häufigsten verwendete Substanz, um den Farbstoff an ein Protein oder einen Antikörper zu konjugieren. NHS-Ester können zur Kennzeichnung der primären Amine (R-NH2) von Proteinen, aminmodifizierten Oligonukleotiden und anderen aminhaltigen Molekülen verwendet werden. Das entstehende Konjugat mit Alexa Fluor™ zeigt eine hellere Fluoreszenz und höhere Photostabilität als Konjugate mit anderen Fluorophoren mit ähnlichem Spektrum.
Ausführliche Informationen zum AlexaFluor™ NHS-Ester:
Fluorophor-Markierung: Alexa Fluor™ 568 Farbstoffe
Reaktive Gruppe: NHS-Ester
Reaktivität: Primäre Amine von Proteinen und Liganden, aminmodifizierte Oligonukleotide
Ex/Em des Konjugats: 578/602 nm
Extinktionskoeffizient: 88,000 cm-1M-1
Farbstoffe mit ähnlichem Spektrum: Rhodamine Red
Molekülgewicht: 791.8
Typische Konjugationsreaktion
Aminreaktive Farbstoffe können mit praktisch jedem Protein oder Peptid konjugiert werden (das bereitgestellte Protokoll ist für IgG-Antikörper optimiert). Sie können die Reaktion auf beliebige Proteinmengen skalieren, optimale Ergebnisse erzielen Sie jedoch bei einer Proteinkonzentration von mindestens 2 mg/ml. Wir empfehlen Versuche mit drei verschiedenen Markierungsgraden unter Verwendung von drei unterschiedlichen molaren Verhältnissen von reaktivem Reagenz zu Protein.
Der Alexa Fluor™ NHS-Ester ist in der Regel in hochwertigem wasserfreiem Dimethylformamid (DMF) oder Dimethylsulfoxid (DMSO) (D12345) aufgelöst. Die Reaktion erfolgt in0.1 bis 0.2 M Natriumbikarbonat-Puffer, pH8.3, bei Raumtemperatur für 1 Stunde. Da der pKa-Wert des Amino-Terminus niedriger ist als der der epsilon-Aminogruppe des Lysin, erreichen Sie eine bessere selektive Markierung des Amino-Terminus mit einem Puffer, der näher am neutralen pH-Wert liegt.
Konjugat-Aufreinigung
Markierte Antikörper werden in der Regel von freiem Alexa Fluor™ Farbstoff durch Einsatz einer Gelfiltrationssäule wie Sephadex™ G-25, BioGel™ P-30 oder Ähnlichem getrennt. Wählen Sie bei sehr großen bzw. kleinen Proteinen ein Gelfiltrationsmedium mit geeigneter molekularer Ausschlussgrenze (MWCO), oder entscheiden Sie sich für eine Reinigung per Dialyse. Wir bieten verschiedene Reinigungskits, die für unterschiedliche Mengen von Antikörperkonjugat optimiert sind:
Antikörper-Konjugat-Aufreinigungskit für 0.5 bis 1 mg (A33086)
Antikörper-Konjugat-Aufreinigungskit für 20 bis 50 μg (A33087)
Antikörper-Konjugat-Aufreinigungskit für 50 bis 100 μg (A33088)
Erfahren Sie mehr über die Markierung von Proteinen und Antikörpern
Wir bieten eine breite Auswahl von Molecular Probes™ Kits zur Antikörper- und Protein-Markierung, die sich für Ihr Ausgangsmaterial und Ihre Experimentanordnung eignen. Siehe Antikörpermarkierungskits oder nutzen Sie unser Auswahlhilfe für die Markierungschemie für weitere Optionen. Weitere Informationen zu unseren Markierungskits finden Sie unter Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Section 1.2 im Handbuch „Molecular Probes™“
Bestellen Sie ein individuelles Konjugat
Sollten Sie in unserem Online-Katalog nicht das Passende finden, erstellen wir Ihnen gern ein Antikörper- oder Proteinkonjugat nach Ihren Vorgaben. Unser kundenspezifischer Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO9001:2000-zertifiziert.
Spezifikation
Amine | |
Room Temperature | |
Alexa Fluor® 568 | |
Active Ester, Succinimidyl Ester |
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light. | |
Alexa Fluor Dyes | |
Alexa Fluor™ | |
5 mg |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.