Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 647 Alkyne, Triethylammonium Salt
Beschreibung
Das tiefrot-fluoreszierende Alexa Fluor™ 647 Alkin reagiert mit Aziden über eine kupferkatalysierte Klick-Reaktion. Der helle und lichtbeständige Fluorophor kann bei Durchflusszytometrie, Mikroskopie und HCS verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Fest |
| Menge | 0,5 mg |
| Produkttyp | Alkyn |
| Löslichkeit | DMSO (Dimethylsulfoxid) |
| Inhalt und Lagerung | Bei ≤-20 °°C trocken und vor Licht geschützt lagern. |
| Chemische Reaktivität | Azid |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Reaktive Gruppe | Alkyn |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Alkyn |
| Mehr anzeigen |