Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 647 Hydrazide
Alexa Fluor™ 647 Hydrazide
Marke:  Molecular Probes™ A20502
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 10473412
  • 508.00 € / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Alexa Fluor™ 647 Hydrazid wird als Zell-Tracer und als reaktiver Farbstoff für die Markierung von Aldehyden oder Ketonen in Polysacchariden oder Glykoproteinen verwendet. Alexa Fluor™ 647 ist ein heller, fernrot fluoreszierender Farbstoff mit einer Erregung, die sich hervorragend für die 633 nm-Laserlinie eignet. Der Farbstoff Alexa Fluor™ 647 ist wasserlöslich und pH-unempfindlich im Bereich von pH 4 bis pH 10 und wird für eine stabile Signalerzeugung in der Bildgebung und Durchflusszytometrie verwendet. Zusätzlich zu reaktiven Farbstoffformulierungen bieten wir den Alexa Fluor™ 647 Farbstoff konjugiert an eine Vielzahl von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Markierungssubstanzen und Amplifikationssubstraten an, die für die Markierung und Detektion von Zellen optimiert wurden (Erfahren Sie mehr).
Detaillierte Informationen zu diesem AlexaFluor™ Hydrazid:
  • Fluorophor-Markierung: Alexa Fluor™ 647 Farbstoff
  • Reaktive Gruppe: Hydrazid
  • Reaktivität: Aldehyde oder Ketone in Polysacchariden oder Glykoproteinen
  • Anregung/Emission des Konjugats: 649/666 nm.
  • Extinktionskoeffizient: 250.000 cm-1M-1
  • Farbstoffe mit ähnlichem Spektrum: APC, Cy5
  • Molekulargewicht: ∼1.200
    Zell-Tracking- und Tracing-Anwendungen
    Alexa Fluor™ Hydrazide und Hydroxylamine sind nützlich als nicht-membrandurchdringende, aldehyd-fixierbare Zell-Markierungssubstanzen mit niedrigem Molekulargewicht. Sie weisen hellere Fluoreszenz und höhere Fotostabilität auf als Zell-Markierungssubstanzen, die auf anderen Fluorophoren mit ähnlichem Spektrum basieren. Sie lassen sich problemlos durch Mikroinjektion, Infusion durch Patch-Pipette oder durch induzierte Aufnahme mithilfe unseres Influx™ Pinocytic Cell-Loading Reagenzes in die Zellen einbringen. Erfahren Sie mehr über das Tracking und Tracing von Zellen.
    Glykoprotein- und Polysaccharid-Markierungsanwendungen
    Alexa Fluor™ Hydrazide und Hydroxylamine sind reaktive Moleküle, mit deren Hilfe Biomoleküle, welche Aldehyde oder Ketone enthalten, mit Fluorophoren markiert werden können. Aldehyde und Ketone können durch periodat-vermittelte Oxidation von vicinalen Diolen in Polysaccharide und Glykoproteine eingeführt werden. Terminale Galaktosereste von Glykoproteinen können mithilfe der Galaktoseoxidase zu Aldehyden oxidiert werden.
    Hydrazide versus Hydroxylamine
    Hydrazinderivate reagieren mit Ketonen und Aldehyden zu relativ stabilen Hydrazonen. Hydroxylaminderivate (Aminooxyverbindungen) reagieren mit Aldehyden und Ketonen und ergeben Oxime. Oxime sind Hydrazonen im Hinblick auf hydrolytische Stabilität überlegen. Sowohl Hydrazone als auch Oxime können mit Natriumborohydrid (NaBH4) reduziert werden, um die Stabilität der Verbindung weiter zu erhöhen.
    Erfahren Sie mehr über die Protein- und Antikörpermarkierung
    Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Antikörper- und Proteinmarkierungskits, die zu Ihrem Ausgangsmaterial und Ihrer Versuchsanordnung passen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörper-Markierungskits, oder nutzen Sie unser Auswahlwerkzeug für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren Markierungskits finden Sie unter Protein- und Nukleinsäuremarkierungskits—Kapitel 1.2 im Molecular Probes™ Handbuch.
    ’’’Wenn Sie in unserem Online-Katalog das Gesuchte nicht finden, erstellen wir gern für Sie ein Antikörper- oder Proteinkonjugat nach Ihren individuellen Vorgaben. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für die Qualität unserer Arbeit. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Ähnliche Produkte
    DMSO (Dimethylsulfoxid) (D12345)
    Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 0,5 – 1 mg (A33086)
    Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 20 – 50 μg (A33087)
    Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 50 – 100 μg (A33088)
  • Spezifikation
    Spezifikation
    1 mg
    Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
    Raumtemperatur
    Alexa Fluor™ 647
    Alexa Fluor™
    649 nm
    Hydrazid
    Carbonsäure, Keton, Aldehyd
    Amin, Hydrazid
    Alexa Fluor Farbstoffe
    666 nm
    Sonderangebote
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.