Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quarz-Mikroskopobjektträger
Quarz-Objektträger, die durch die Fusion von natürlich vorkommendem kristallinem Kieselgel hergestellt werden
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 042296.KG
38.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15496445
  • 57.60 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Hohe chemische Reinheit, hoher Schmelzpunkt und hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Extrem hart mit niedrigem Wärmeausdehnungskoeffizienten
  • Verfügt über elektrische Isolierungseigenschaften und optische Übertragung von Ultraviolett auf Infrarot
Spezifikation
Spezifikation
1 mm
25,4 mm
1 Stück
50,8 mm
Hergestellt aus Quarzglas
50,8 x 25,4 mm