Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quarz-Deckgläser für Mikroskopobjektträger
Für die Verwendung mit Mikroskop-Quarzträgern, die durch die Fusion von natürlich vorkommendem kristallinem Kieselgel hergestellt werden
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 043211.KJ
150.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15403895
  • 225.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Deckgläser für die Verwendung mit Mikroskop-Quarzträgern
Spezifikation
Spezifikation
0,15 bis 0,25 mm
25,4mm
25,4 mm
Deckgläser für die Verwendung mit Mikroskop-Quarzträgern
Je 5