Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amberlite™ IRA-200C(Na), Ionenaustauschharz
Styrol-DVB; stark saures Makroretikularkationenaustauschharz
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042252.A7
138.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11369907
  • 207.00 € / 5 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Amberlite™ IRA-200C(Na), ion exchange resin is used for makeup demineralization, hot process softeners and sodium cycle condensate polishers. Further, it is used in pharmaceuticals and food processing. In addition to this, it is used in portable water applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Perlen
Odorless
MFCD01864001
Bernsteinfarbig
Insoluble in water.
Amberlite IRA-200C(Na)
Styrene-DVB
1.1-1.4g/cm3
5 kg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation