Learn More
Quant™ Nitrit-Teststreifen, Thermo Scientific Chemicals
Streifen zur Messung von 1 bis 50 ppm NO2⁻ in wässriger Lösung
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 023283.QA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
1 Kit | |
Misst 1 bis 50 ppm NO2- in wässriger Lösung | |
Nitrit-Teststreifen |
RUO – Nur für Forschungszwecke