Learn More
Gibco™ AlgiMatrix™ 6-Well, 3D Culture System, Flat-Bottom Microplate
Artikelnummer. 10360684
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 6 Well Platte
4 x 6-Well-Platten
Anzahl Wells:
6
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Anzahl Wells unitSize
10360684 1 x 6 Well Platte 6 1 Stück
10748415 4 x 6-Well-Platten 6 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10360684 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A1098201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Farbe: Transparent; Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
Die AlgiMatrix™ 3D-Kultursystem 6–Well-Mikrotiterplatte ist ein anwenderfreundliches Biogerüst ohne tierische Bestandteile für die Entwicklung von High-Fidelity-Zellkulturmodellen, die eine bessere Vorhersage von Krankheitszuständen und Wirkstoffreaktionen ermöglichen. AlgiMatrix™ Schwämmchen werden aus Braunalgen in pharmazeutischer Qualität hergestellt. Die reine, chemisch definierte und ungiftige makroporöse Struktur sorgt für eine verbesserte Konsistenz von Charge zu Charge, eine hervorragende Aufnahme in den Zellen und eine ausgezeichnete Nährstoffzufuhr – ohne jegliche Zellschädigung. Das AlgiMatrix™ Schwämmchen ist biologisch abbaubar und bei Raumtemperatur stabil.
Das AlgiMatrix™ 3D-Kultursystem eignet sich für eine Vielzahl von Verfahren, einschließlich multizelluläre Tumor-Sphäroid-Assays (MCTS), Hepatozyten- und Kardiomyozyten-Organogenese-Studien, Co-Kultur-Studien und Hochdurchsatz-Assays für das Wirkstoffscreening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckel Mit Deckel
Inhalt und Lagerung Enthält 1 x 6-Well AlgiMatrix™ Platte und 50 ml Stabilisierungspuffer. Bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) lagern.
Produktlinie Algimatrix, Gibco
Farbe Transparent
Produkttyp Mikrotiterplatte
Anzahl Wells 6
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung AlgiMatrix 3D-Kultursystem
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Enthält 1 x AlgiMatrix 6-Well-Platte und 50 ml-Festigungspuffer
Reinheits- oder Qualitätsgrad Zellkulturqualität
Menge 1 x 6 Well Platte
Versandbedingung Raumtemperatur