Learn More
Gibco™ AlgiMatrix™ 96-Well, 3D Culture System, Flat-Bottom Microplate
Catalog Number p-9045060
Click to view available options
1 St./Packung
5 St./Packung
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Farbe: Transparent; Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
Das AlgiMatrix™ 3D-Kultursystem ist das erste anwenderfreundliche Biogerüst ohne tierische Bestandteile für dreidimensionale (3D)-Zellkultur. AlgiMatrix™ 3D-Kultursystem schafft ein Zellkulturmodell, das die normale Zellmorphologie und -verhalten besser widerspiegelt, um die Anforderungen der Forschung an die 3D-Zellkultur in Bereichen wie Toxikologie, Wirkstoffentwicklung, Krebs- und Stammzellenforschung, Entwicklung und Morphogenese, Gewebe- und Organ-Engineering, Herzerkrankungen, Diabetes und Alzheimer zu erfüllen.
Das AlgiMatrix™ 3D-Kultursystem wird in einem 96-Well-Format geliefert, das sich gut in den Arbeitsablauf von Anwendungen sowohl mit geringerem als auch höherem Durchsatz einfügt. Die Zellen können direkt in die sterilen Mikrotiterplatten inokuliert werden, die mit lyophilisiertem Alginatschwamm vorgeladen sind, ohne dass Vorbehandlungen oder Vorbereitungen erforderlich sind. Die Kombination aus Komfort, hoher Kapazität und mikroskopischer Visualisierung macht das AlgiMatrix™ 3D-Kultursystem zu einer idealen Lösung für verschiedenste Anwendungen in der Grundlagen- und Wirkstoffforschung.
Anwendungen:
Das AlgiMatrix™ 3D-Kultursystem eignet sich für viele zellbasierte Anwendungen für Screening, Wirkstoffforschung und humane Zelltherapie, einschließlich multizellulärer Tumor-Sphäroid-Assays (MCTS)1, Hepatozyten2-4- und Kardiomyozyten-Organogenese-Studien5, Co-Kultur-Studien6, Hochdurchsatz-Assays für das Wirkstoffscreening1 und 3D-Differenzierung embryonaler Stammzellen.7 Jede Charge wird mit einem zellbasierten Toxizitäts-Assay auf Leistung und Qualität getestet.
Lagerung:
Raumtemperatur.
Referenzen:
1. Kunz-Schughart, L., et al., (2004) J Biomolec Screening 9, 273.
2. Dvir-Ginzberg, M., et al. (2003) Tissue Engineering 9, 757.
3. Elkayam, T., et al. (2006) Tissue Engineering 12, 1357.
4. Kedem, A., et al. (2005) Tissue Engineering 11, 715.
5. Dar, A., et al. (2002) Biotechnology & Bioengineering 80, 305.
6. Kim, J. (2005) Seminars in Cancer Biology 15, 365.
7. Gerecht-Nir, S., et al. (2004) Biotechnology & Bioengineering 88, 313.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Deckel Mit Deckel
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Verpackung 1 Packung
Produktlinie Algimatrix™
Farbe Transparent
Produkttyp Mikrotiterplatte
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung AlgiMatrix 3D-Kultursystem
Wellform Flach
Anzahl pro Packung 1 St./Packung
Reinheits- oder Qualitätsgrad Zellkulturqualität
Menge 1 St./Packung
Versandbedingung Raumtemperatur