Learn More
Merck Ausrichtungsführung für die Vakuumfiltration
Artikelnummer. 15894136 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
:
Ausrichtungsführung für die Vakuumfiltration
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15894136 Ausrichtungsführung für die Vakuumfiltration
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15894136 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. ALIGNED05
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Soll Teile aus Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits ersetzen bzw. eine Alternativkonfiguration ermöglichen
  • Millipore Zubehörprodukt aus Glas für die Vakuumfiltration
  • 47 mm
  • Durchmesser: 58 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Silikon
Menge 5/Packung