Learn More
Molecular Probes™ Aliphatic Amine Latex Beads, 2% w/v, 1.0 μm
Aliphatische Amin-Latex Beads, 2 % w/v, 1,0 µm
Marke:  Molecular Probes™ A37362
265.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 11554087
  • 398.00 € / 15 Milliliter
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, was die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen macht.
Dieser aliphatische Amin-Latex hat eine hohe Dichte an Amingruppen, die am Terminus eines aliphatischen Sechs-Kohlenstoff-Spacerarms angebracht sind. Dieses Produkt kann zur kovalenten Kupplung von Proteinen verwendet werden. Die Position des Amins am Ende des Spacerarms minimiert Schwierigkeiten aufgrund sterischer Behinderung und Konformation, da die Gruppe eine größere Rotationsfreiheit hat. Außerdem verbessern Spacerarme die Kinetik von Latex-Agglutinationsreaktionen. Die Partikel werden durch die positiv geladenen Amingruppen unter niedrigen bis neutralen pH-Bedingungen stabilisiert. Es ist darauf zu achten, dass sie nicht unter hohem pH-Wert verwendet werden.
Mikrosphären sind in vielen Größen und Oberflächenfunktionen erhältlich
  • 25 Größen zur Auswahl – 0,02 bis 16 Mikrometer
  • 20 verschiedene Oberflächen – für die einfache Konjugation zu praktisch jedem Material
  • Tensidfrei – ultrasauber
  • Verschiedene Mengen – von Milliliter bis 500 Liter
    Hauptanwendungen von Mikrosphären
  • Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
  • Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
  • Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
  • Immunoassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikelerfassung und Kontrastreagenzien)
    Weitere Informationen
    Erhalten Sie einen technischen Überblick über Mikrosphären, erfahren Sie mehr zu Hochaktivitätsbeads, superaktiven Beads und Spezialbeads und prüfen Sie Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite für IDC tensidfreie Latex-Beads.
    Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrosphärenprodukt für Sie an
    Wenn Sie die Mikrosphäre, nach der Sie suchen, nicht in unserer Lagerliste finden, fertigen wir eine kundenspezifische Mikrosphäre für Sie an. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
    Superaktive Latex-Beads
    Raumtemperatur
    1 μm
    Polystyrol
    IDC
    Aliphatische Amine
    Sonderangebote
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.