Learn More
Alizarin Complexon, für Konzentrationen bis zu 10 % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11472698
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11472698 1 g 1 Gramm
11482698 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11472698 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16699.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3952-78-1 | C19H15NO8 | 385.328 g/mol
Alizarin is the main ingredient for the manufacture of the madder lake pigments known to painters as Rose madder and Alizarin crimson. A notable use of alizarin in modern times is as a staining agent in biological research because it stains free calcium and certain calcium compounds a red or light purple color. Alizarin Red is used in a biochemical assay to determine, quantitatively by colorimetry, the presence of calcific deposition by cells of an osteogenic lineage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Alizarin ist der Hauptbestandteil für die Herstellung der Krapplacke, die den Malern als Rosenkrapp und Alizarin-Karmesinrot bekannt sind. Bemerkenswert ist die heutige Verwendung von Alizarin als Färbemittel in der biologischen Forschung, da es freiem Kalzium und bestimmten Kalziumverbindungen eine rote oder hellviolette Farbe verleiht. Alizarin-Rot wird in einem biochemischen Assay verwendet, um das quantitative Vorhandensein von Kalkablagerungen durch Zellen einer osteogenen Linie mittels Kolorimetrie zu bestimmen.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3952-78-1
Summenformel C19H15NO8
Molekulargewicht (g/mol) 385.328
MDL-Nummer MFCD00001202
InChI-Schlüssel PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Alizarin Fluorine Blue; Alizarin-3-methyliminodiacetic acid
PubChem CID 65132
ChEBI CHEBI:53088
IUPAC-Name 2-[Carboxymethyl-[(3,4-Dihydroxy-9,10-Dioxoanthracen-2-yl)Methyl]Amino]Essigsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Alizarin Complexone
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu 10 % Wasser enthalten
Beilstein 2190028
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 385.33
Menge 1 g