Learn More
all-cis-4,7,10,13,16-Docosapentaensäure, TRC
Artikelnummer. 30327589
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327589 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327589 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA0149540.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis Docosapentaenoic acid (DPA)
CAS 25182-74-5
Summenformel C22 H34 O2
Menge 0.5 mg
Synonym 4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, (all-Z)- (8CI), (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, (all-Z)-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, 4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-Docosapentaenoic acid, Osbond acid, DPA
InChI-Formel InChI=1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2-5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)O
IUPAC-Name (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-Docosa-4,7,10,13,16-Pentaensäure
Molekulargewicht (g/mol) 330.5
Formelmasse 330.2559