Learn More
Merck All-Glass Filter Holder Kit, 47 mm
47 mm, Glass frit membrane support
995.00 € - 1100.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Beschreibung | Trichter aus Borosilikatglas, Sockel und tubulare Kappe; Federklemme aus eloxiertem Aluminium; Filterhalter aus gefrittetem Glas, Silikon-Ausrichtungshülse |
Material | Borosilikatglas |
Sterilität | Unsteril |
Auslassanschluss | 6 mm (1/4 Zoll) AD, mit Tubulatverschluss mit Seitenhals zum Absaugen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15805664
|
Merck
XX1514700 |
300 ml Trichter, 1 l Kolben | Kolben: 13,7 cm; Trichter: 7,6 cm |
995.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15825664
|
Merck
XX5514700 |
500 ml Trichter, 1 l Kolben | Kolben: 13,7 cm; Trichter: 8,0 cm |
1100.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
47 mm, Halterung für Glasfrittenmembran
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Borosilikatglas | |
6 mm (1/4 Zoll) AD, mit Tubulatverschluss mit Seitenhals zum Absaugen | |
43 cm |
Trichter aus Borosilikatglas, Sockel und tubulare Kappe; Federklemme aus eloxiertem Aluminium; Filterhalter aus gefrittetem Glas, Silikon-Ausrichtungshülse | |
Unsteril | |
Halterung für Glasfrittenmembran |