Learn More
Merck All-Glass Filter Holder Kit, 90 mm
Vacuum filter aqueous, organic, or corrosive liquids for particulate contamination analysis.
2165.00 € - 2240.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Sterilität | Unsteril |
Typ | Kit Filterhalter aus Glas |
Innendurchmesser (metrisch) | 90 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15854166
|
Merck
XX1019020 |
Kit mit Filterhalter aus Glas und Siebmembranhalterung aus Edelstahl |
2240.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15864166
|
Merck
XX1019022 |
Trichter aus Borosilikatglas, Basis und Kappe mit Schlauch, Federklemme aus eloxiertem Aluminium |
2165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zum Vakuumfiltrieren wässriger, organischer oder korrosiver Flüssigkeiten für Partikelkontaminationsanalysen.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril | |
90 mm |
Borosilikatglas | |
Kit Filterhalter aus Glas |