Learn More
all-trans-Geranylcitronellol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | all-trans-Geranyl Citronellol |
| CAS | 51606-80-5 |
| Summenformel | C20H36O |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | (6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-6,10,14-hexadecatrien-1-ol, Dolichol 4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H36O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h9,11,13,20-21H,6-8,10,12,14-16H2,1-5H3/b18-11+,19-13+ |
| SMILES | CC(CCO)CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C |
| IUPAC-Name | (6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadeca-6,10,14-trien-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 292.5 |
| Formelmasse | 292.2766 |