Learn More
(All-Z)-8,11,14,17-Eicosatetraensäureethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (All-Z)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 123940-93-2 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Summenformel | C22H36O2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | (8Z,11Z,14Z,17Z)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid Ethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15H,3-4,7,10,13,16-21H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-,15-14- |
| SMILES | CCOOC(=C)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 332.52 |
| Formelmasse | 332.2715 |
| Mehr anzeigen |