Learn More
Alfa Aesar™ Allatostatin I
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Alfa Aesar™ J66635.MA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408079
  • 325.00 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 30-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Spezifikation
1335.51
10mg
Ala-Pro-Ser-Gly-Ala-Gln-Arg-Leu-Tyr-Gly-Phe-Gly-Leu-NH2
-30° to -10°C
Solid
HPLC
Fest
RUO
Allatostatin I
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Nur für Forschungszwecke