Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP HILIC Vorsäulenkartuschen
Marke:  Grace™ 86480
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 11332581
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
3 Pack
7.5 mm
230 m2/g
4.6 mm
Silica
Spherical
5 μm
120Å
Guard Cartridge
Alltech™ Alltima™ HP HILIC Columns
Polymeric
L3