Learn More
Allylbromid, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735405
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Metallbehälter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
106-95-6, 75-56-9
C3H5Br
120.98
MFCD00000244
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Allylbromid, 3-Brompropen, 1-Propen, 3-Brom, 3-Brompropylen, 3-Brom-1-Propen, Bromallylen, 2-Propenylbromid, 1-Brom-2-Propen, propene, 3-bromo, allylbromide
7841
3-Bromprop-1-en
C=CCBr
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
106-95-6, 75-56-9
C3H5Br
120.98
MFCD00000244
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Allylbromid, 3-Brompropen, 1-Propen, 3-Brom, 3-Brompropylen, 3-Brom-1-Propen, Bromallylen, 2-Propenylbromid, 1-Brom-2-Propen, propene, 3-bromo, allylbromide
7841
3-Bromprop-1-en
C=CCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Allylbromid
Namenshinweis Stabilisiert
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -119.0 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.3900 g/ml
Siedepunkt 70.0 °C bis 71.0 °C
Flammpunkt −1 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Geruch Die Flüssigkeit hat einen stechenden Geruch
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2Br
Brechungsindex 1.4680 bis 1.4700
Menge 250 ml
Beilstein 01,201
Fieser 13,219
Merck Index 15,279
Relative Dichte 1.39
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: unlöslich. Andere Löslichkeiten: mischbar mit Alkohol, Chloroform, Ether, Kohlenstofftetrachlorid und Kohlenstoffdisulfid
Stabilisator 300 ppm Propylenoxid
Formelmasse 120.98
Reinheit (%) 99 %
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl bromide, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Allyl bromide, Propylene oxide