Learn More
Allylcyanid, TRC
Artikelnummer. 30313542
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Unit Size:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30313542 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30313542 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA54977025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Allyl Cyanide
CAS 109-75-1
Summenformel C4H5N
Menge 25 g
Synonym 3-Butenenitrile, 1-Butene-3-nitrile, 1-Propene-3-nitrile, 2-Propenyl Cyanide, 3-Butenonitrile, 3-Butenylnitrile, 3-Cyano-1-propene, 3-Cyanopropene, NSC 2583, Vinylacetonitrile, beta-Butenonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2H,1,3H2
SMILES C=CCC#N
IUPAC-Name But-3-ennitril
Molekulargewicht (g/mol) 67.09
Formelmasse 67.0422