Learn More
Allylglycidylether, ≥ 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228290
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
106-92-3
C6H10O2
114.14
MFCD00005143
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
allyl glycidyl ether, glycidyl allyl ether, allylglycidaether, oxirane, 2-propenyloxy methyl, allyl 2,3-epoxypropyl ether, allil-glicidil-etere, neoallyl g, 1,2-epoxy-3-allyloxypropane, 1-allyloxy-2,3-epoxypropane, santolin xi
7838
2-(Prop-2-Enoxymethyl)Oxiran
C=CCOCC1CO1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
106-92-3
C6H10O2
114.14
MFCD00005143
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
allyl glycidyl ether, glycidyl allyl ether, allylglycidaether, oxirane, 2-propenyloxy methyl, allyl 2,3-epoxypropyl ether, allil-glicidil-etere, neoallyl g, 1,2-epoxy-3-allyloxypropane, 1-allyloxy-2,3-epoxypropane, santolin xi
7838
2-(Prop-2-Enoxymethyl)Oxiran
C=CCOCC1CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Allyl glycidyl ether
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -100.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9620g/mL
Siedepunkt 154.0°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.4332 to 1.4352
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.962
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether and,benzene
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl glycidyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.