Learn More
Allyliodid, 97+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081727
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
556-56-9
C3H5I
167.98
MFCD00001094
HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene
11166
3-iodoprop-1-en
ICC=C
556-56-9
C3H5I
167.98
MFCD00001094
HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene
11166
3-iodoprop-1-en
ICC=C
Allyl iodide is used as a reagent used with allylindium sesquiiodide in the cis-double allylation of cyclopropenes. It is used in synthesis of other organic compounds such as N-alkyl 2-pyrrolidone, Sorbic acid ester etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allyliodid wird als Reagenz zusammen mit Allylindium sesquiiodid bei der cis-Doppelalylierung von Cyclopropenen verwendet. Wird in der Synthese anderer organischer Verbindungen wie N-Alkyl 2-Pyrrolidon, Sorbinsäureester usw. verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Äther und Diethylether. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Inkompatibel mit Wärme, Licht, Aminen, Nitriden, Azo-/Diazoverbindungen, Alkalimetallen und Epoxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Allyl iodide
Namenshinweis Stabilized with copper
Schmelzpunkt -99°C
Dichte 1.832
Siedepunkt 101°C to 103°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Strukturformel CH2=CHCH2I
Brechungsindex 1.554
Menge 50 g
UN-Nummer UN1723
Beilstein 1697594
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,294
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,chloroform,ether,and diethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 167.98
Reinheit (%) ≥97%