Learn More
Allylpalladiumchloriddimer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-52263
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Verpackung:
Glasflasche
12012-95-2
C6H10Cl2Pd2
365.89
MFCD00044874
PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
61538
Allylpalladium chloride dimer
Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
12012-95-2
C6H10Cl2Pd2
365.89
MFCD00044874
PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
61538
Allylpalladium chloride dimer
Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Allylpalladium chloride dimer
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Prozentgehaltsbereich 56.7% min. (Pd)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Fieser 02,109; 05,189; 07,5; 09,132
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 365.84
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylpalladium chloride dimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.