Learn More
Allylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Allylzinkbromid erfährt eine Additionsreaktion mit Nitriloxid zur Bildung von 5-Butenylisoxazolinen.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Schutzgas handhaben. Luftempfindlich. Fernhalten von st
Allylzinkbromid erfährt eine Additionsreaktion mit Nitriloxid zur Bildung von 5-Butenylisoxazolinen.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Schutzgas handhaben. Luftempfindlich. Fernhalten von st
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Allylzinc bromide |
Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 18925-10-5 |
Summenformel | C3H5BrZn |
Strukturformel | CH2=CHCH2ZnBr |
MDL-Nummer | MFCD22685720 |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Air sensitive; May form a precipitate |
Synonym | allylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |