Learn More
Alpha- 2-(4-Methoxy-3-methylphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzolmethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha-(((2-(4-Methoxy-3-methylphenyl)-1-methylethyl)(phenylmethyl)amino)methyl)-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol |
| CAS | 1616967-23-7 |
| Summenformel | C33H36N2O5 |
| Menge | 10 mg |
| SMILES | COc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 540.65 |