Learn More
alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C Antibody (S330A-80), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18443846 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18443846 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18443846 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP222397AF488
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C Monoclonal antibody specifically detects alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen alpha-2C Adrenergic R/ADRA2C
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon S330A-80
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ADRA2L2alpha-2CAR, ADRA2RL2, ADRARL2, adrenergic, alpha-2C-, receptor, Alpha-2 adrenergic receptor subtype C4, alpha2-AR-C4, alpha-2C adrenergic receptor, Alpha-2C adrenoceptor, Alpha-2C adrenoreceptor, alpha-2C-adrenergic receptor, Alpha-2CAR, ALPHA2CAR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic peptide amino acids 442- 462 (QDFRRSFKHILFRRRRRGFRQ, cytoplasmic C-terminus) of human Alpha-2C adrenergic receptor
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 152
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1