missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha,Alpha-[1,1'-D2]Trehalose, TRC

Artikelnummer. 30452211
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452211 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30452211 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT71870425MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material alpha,alpha-[1,1'-D2]Trehalose
CAS 1334376-67-8
Summenformel C12D2H20O11
Menge 25 mg
Synonym 1-O-α-D-[1-D]Glucopyranosyl-α-D-[1-D]glucopyranoside
InChI-Formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-/m1/s1/i11D,12D
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@]1([2H])O[C@]2([2H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
IUPAC-Name (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-6-d-3,4,5-triol)
Molekulargewicht (g/mol) 344.31
Formelmasse 344.13
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.