Learn More
α,α,α',5-Tetramethyl-1,3-benzoldiacetonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha,alpha,alpha',5-Tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 120512-38-1 |
| Summenformel | C14 H16 N2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2-(3-(1-Cyanoethyl)-5-methylphenyl)-2-methylpropanenitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H16N2/c1-10-5-12(11(2)8-15)7-13(6-10)14(3,4)9-16/h5-7,11H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C#N)c1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| IUPAC-Name | 2-[3-(1-Cyanoethyl)-5-methylphenyl]-2-methylpropannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 212.29 |
| Formelmasse | 212.131 |