Learn More
alpha,alpha,alpha-Trifluortoluol-d5, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trifluoromethylbenzene-D5 |
| CAS | 164112-72-5 |
| Summenformel | C7 D5 F3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Benzene-d5, (trifluoromethyl)- (9 CI, ACI), (Trifluoromethyl)benzene-d5 (ACI), Trifluoromethylbenzene-D5, α,α,α-Trifluorotoluene-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-(trifluormethyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.1406 |
| Formelmasse | 151.0657 g/mol |
| Mehr anzeigen |