missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha,Alpha'-Dilaurin, TRC

Artikelnummer. 30370635
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30370635 250 mg
30376447 1 g
30370411 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30370635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD459920250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 539-93-5
Summenformel C27H52O5
Molekulargewicht (g/mol) 456.7
Synonym Dodecanoic Acid 2-Hydroxy-1,3-propanediyl Ester, 1,3-Dilaurin, 1,3-Dilauroylglycerol, Glycerol 1,3-didodecanoate, Glycerol 1,3-dilaurate
IUPAC-Name (3-dodecanoyloxy-2-hydroxypropyl) dodecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material alpha,alpha'-Dilaurin
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-23-25(28)24-32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3
Formelmasse 456.3815
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.