Learn More
Alpha,Alpha'-Dilaurin, TRC
Artikelnummer. 30376447
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376447 1 g
30370635 250 mg
30370411 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30376447 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4599201G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 539-93-5
Summenformel C27H52O5
Molekulargewicht (g/mol) 456.7
Synonym Dodecanoic Acid 2-Hydroxy-1,3-propanediyl Ester, 1,3-Dilaurin, 1,3-Dilauroylglycerol, Glycerol 1,3-didodecanoate, Glycerol 1,3-dilaurate
IUPAC-Name (3-dodecanoyloxy-2-hydroxypropyl) dodecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha,alpha'-Dilaurin
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-23-25(28)24-32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3
Formelmasse 456.3815