Learn More
Alfa Aesar™ Alpha-Asaron
Marke:  Alfa Aesar™ J65125.03
Weitere Details : CAS : 2883-98-9 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466739
  • 49.63 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen. Im Kühlschrank lagern.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2883-98-9
208.257
RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
636822
1,2,4-Trimethoxy-5-[(E)-prop-1-enyl]benzol
C12H16O3
MFCD00064457
alpha-asarone, asarone, trans-isoasarone, trans-asarone, asaron, azaron, etherophenol, trans-isoasaron, e-asarone, asarum camphor
CHEBI:78309
CC=CC1=CC(=C(C=C1OC)OC)OC
Spezifikation
alpha-Asarone
296°C
57°C to 61°C
2883-98-9
(CH3O)3C6H2CH=CHCH3
1910606
alpha-asarone, asarone, trans-isoasarone, trans-asarone, asaron, azaron, etherophenol, trans-isoasaron, e-asarone, asarum camphor
RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
1,2,4-Trimethoxy-5-[(E)-prop-1-enyl]benzol
636822
208.25
Light sensitive
Weiß bis gelb
1g
C12H16O3
MFCD00064457
14,824
Soluble in chloroform,methanol.
CC=CC1=CC(=C(C=C1OC)OC)OC
208.257
CHEBI:78309
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation