Learn More
Alpha-Benzoin-Oxim, 98 %, ACROS Organics™
37.40 € - 291.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 441-38-3
Summenformel C14H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 227.26
InChI-Schlüssel WAKHLWOJMHVUJC-JNINTMOKSA-N
Synonym 2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
PubChem CID 7057888
IUPAC-Name (1R,2Z)-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=NO)C2=CC=CC=C2)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10579800
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
105530250
25g Glasflasche
37.40 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 6
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10478050
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
105531000
100g Glasflasche
85.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11955651
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
105535000
500g Glasflasche
291.00 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
441-38-3
227.26
2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
(1R,2Z)-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol
C14H13NO2
WAKHLWOJMHVUJC-JNINTMOKSA-N
7057888
C1=CC=C(C=C1)C(C(=NO)C2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
α-Benzoin oxime
Glasflasche
150°C to 155°C
441-38-3
100.0
C14H13NO2
08,IV,1282
2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
WAKHLWOJMHVUJC-JNINTMOKSA-N
(1R,2Z)-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol
7057888
Kristallpulver
Authentic
Weiß
25g
97.5
97.5% min. (HPLC)
C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
15,1096
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,aq. ammonium hydroxide
C1=CC=C(C=C1)C(C(=NO)C2=CC=CC=C2)O
227.26
227.26
98%